Learn More
State of Texas, C6-C35 Alkane, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep TX-HC-18
Beinhaltet: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
n-Decan | 124-18-5 | 1000μg/ml |
n-Dodecan | 112-40-3 | 1000μg/ml |
n-Eicosan | 112-95-8 | 1000μg/ml |
n-Heptadecan | 629-78-7 | 1000μg/ml |
n-Heptan | 142-82-5 | 1000μg/ml |
n-Hexadecan | 544-76-3 | 1000μg/ml |
n-Hexan | 110-54-3 | 1000μg/ml |
n-Nonadecan | 629-92-5 | 1000μg/ml |
n-Nonan | 111-84-2 | 1000μg/ml |
n-Octacosan | 630-02-4 | 1000μg/ml |
n-Octadecan | 593-45-3 | 1000μg/ml |
n-Octan | 111-65-9 | 1000μg/ml |
n-Pentacosan | 629-99-2 | 1000μg/ml |
n-Pentadecan | 629-62-9 | 1000μg/ml |
n-Pentatriacontan | 630-07-9 | 1000μg/ml |
n-Tetradecan | 629-59-4 | 1000μg/ml |
n-Tridecan | 629-50-5 | 1000μg/ml |
n-Undecan | 1120-21-4 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Bundesstaat Texas, C6-C35 Alkanes | |
1 ml | |
Certified Reference Material | |
Pentan |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Petrochemical Testing |
Sicherheit und Handhabung
- State of Texas, C6-C35 Alkanes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: pentane, n-hexane
Produkt nur für den Laborgebrauch