Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop ist ideal für Probenahmen, Produktionsarbeiten und Laboranwendungen und wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
Marke:  Bel-Art™ F36909-2500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16602814
  • 245.62 € / 15 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Scoop
Not Autoclavable
2500 mL
15/Packung
5 7/8 in.
Schlagfestes Polystyrol
85 oz.
Steril
Schüssel:21 x 16,6 x 12,2  cm (8 1/4 x 6 1/2 x 4 7/8 in.)
14,8 cm