Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop ist ideal für Probenahmen, Produktionsarbeiten und Laboranwendungen und wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
Marke: Bel-Art™ F36909-0060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Scoop | |
Not Autoclavable | |
60 mL | |
100/Packung | |
4 1/4 Zoll |
Schlagfestes Polystyrol | |
2 oz. | |
Steril | |
Schüssel:7,2 x 4,9 x 2,8 cm (2 7/8 x 2 x 1 1/8 in.) | |
10,6 cm |