Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop ist ideal für Probenahmen, Produktionsarbeiten und Laboranwendungen und wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
Marke:  Bel-Art™ F36909-0250
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16672804
  • 375.76 € / 85 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Scoop
Not Autoclavable
250 mL
85/Packung
4 1/8 Zoll
Schlagfestes Polystyrol
8 oz.
Steril
Schüssel:10,5 x 8,1 x 5 cm (4 1/8 x 3 1/4 x 2 in.)
10,4 cm