Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop
Bel-Art™ Sterilware™ Pharma Scoop ist ideal für Probenahmen, Produktionsarbeiten und Laboranwendungen und wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
Marke:  Bel-Art™ F36909-0500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16682804
  • 468.93 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
  • Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS), hitzeversiegelt in einzelnen Polyethylen Beuteln
  • Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
  • Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Spezifikation
Scoop
Not Autoclavable
500 mL
50/Packung
4 5/8 Zoll
Schlagfestes Polystyrol
17 oz.
Steril
Schüssel:13,1 x 9,7 x 6,1  cm (5 1/8 x 3 7/8 x 2 5/8 in.)
11,8 cm