Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Liquidief-Probenehmer
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-LiquiThief, ideal zur Verwendung mit Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
Marke:  Sampling Systems™ 8050H-1500
Artikelnummer. 15714758
  • 294.00 € / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004- & EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Bei Erreichen der erforderlichen Tiefe den Griff nach oben ziehen
  • Je weiter der Griff gezogen wird, desto größer ist das Probenvolumen
  • Den Griff nach unten drücken, um die Probe zu entfernen
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
290 ml
Nicht steril, einzeln verpackt
20
21 mm
1500 mm