Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Palettenmesser
Hergestellt aus HDPE mit Lebensmittel-/Pharmazie-Gütegrad und daher ideal für Fertigungsbereiche. Das Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pallettenmesser ist hygienisch in der Anwendung, da es keiner Reinigung bedarf.
184.00 € - 203.00 €
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15124966
![]() |
Sampling Systems™
8175H-200S |
300 mm | 200 mm | Steril |
203.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15750678
![]() |
Sampling Systems™
8175H-150 |
260 mm | 150 mm | Unsteril |
184.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15869471
![]() |
Sampling Systems™
8175H-150S |
260 mm | 150 mm | Steril |
203.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15879471
![]() |
Sampling Systems™
8175H-200 |
300 mm | 200 mm | Unsteril |
190.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
HDPE | |
Einzeln verpackt | |
Weiß |