Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™-Trichter
SteriWare™-Trichter sind Teil einer großen Auswahl an hochwertigen Einweg-Flüssigkeitstrichtern. Eine breite Größenauswahl steriler und unsteriler Varianten bedeutet, dass wir das richtige Produkt für Sie haben. Einfach auspacken und verwenden.
Marke: Sampling Systems™ 8370H-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sterile Einweg-Flüssigkeitstrichter für den einmaligen Gebrauch.
- Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Laboren und in Fertigungsbereichen.
- Diese Trichter sind aus lebensmitteltauglichen Polymeren hergestellt und können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- SteriWare™-Trichter sind steril und nicht steril erhältlich.
- Einfach auspacken und verwenden.
- Sie eignen sich ideal zum Dispensieren von Flüssigkeiten und Cremes.
- Jeder Trichter hat eine kleine Öse am Rand, sodass Sie den Trichter halten können, ohne dass Ihre Finger nass werden.
- Hergestellt aus hochwertigem HDPE, das den neuesten FDA- und EU-Lebensmittelanforderungen entspricht.
- BSE-frei.
- Im Reinraum hergestellt.
- Steril (SAL 10-6) und nicht steril erhältlich.
- 50 mm, 100 mm und 200 mm oberer Durchmesser.
- Alle Bestellungen werden gegebenenfalls mit Konformitätsbescheinigungen und wo erforderlich sterilisiert geliefert.
Spezifikation
50 mm | |
HDPE | |
Unsteril |