Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Mono ist ideal für die Entnahme von Querschnitt- oder Punktproben aus Flüssigkeiten.
Marke: Sampling Systems™ 8920H-1100S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Geeignet für die Entnahme von Querschnittproben
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- In 2 verschiedenen Längen erhältlich
- Drücken Sie den Probenehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass er sich in der geöffneten Position befindet
- Drücken Sie den Probenehmer gegen den Boden des Behälters, um das Ventil zu schließen
- Entnehmen Sie den Probenehmer, und gießen Sie die Flüssigkeit in einen geeigneten Behälter
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten | |
Ventil an einem Ende | |
Ja | |
21 mm |
HDPE | |
225 mL | |
Steril | |
1100 mm |