Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulverspatel
Erfahren Sie, wie Sie mit SteriWare™ Pulverspateln die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten verbessern können. Die Einweg-Pulverspatel werden in einem Reinraum hergestellt und verpackt, sodass sie direkt aus dem Beutel verwendet werden können.
Marke: Sampling Systems™ 8095H-150S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dank der sterilen Pulverspatel war es noch nie einfacher, Pulverproben zu nehmen und zu dispensieren.
- Der stabile Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
- Der Pulverspatel wird in einer kontrollierten Atmosphäre (Reinraum Klasse 10.000 und 100.000) hergestellt und verpackt und kann daher direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- SteriWare™ Pulverspatel werden aus FDA- und EU-konformen Polymeren hergestellt.
- Die Probenehmer werden mit einer branchenführenden Dokumentation geliefert, die eine chargenspezifische Konformitätsbescheinigung enthält, die das Herstellungsdatum, das Verfallsdatum, die FDA- und EG-Konformität umfasst, BSE/TSE-frei.
- Einfach den Spatel auswickeln und in das Pulver drücken, um eine Oberflächenprobe zu nehmen.
- Es stehen Ausführungen mit verschiedenen Längen zur Verfügung, so dass Sie entscheiden können, in welcher Tiefe Sie die Probe nehmen möchten.
- Spezielle Farbversionen sind ebenfalls erhältlich.
- Diese sind ideal, wenn Sie Bedenken haben, den Spatel im Pulver zurückzulassen.
- Dadurch ist er leicht zu erkennen.
- Hergestellt aus schlagfestem Polystyrol (FDA, Lebensmittelqualität und EU 10/2011 akzeptierbarer Gütegrad).
- Der ergonomisch geformte Griff erleichtert die Anwendung, selbst bei großen Probenmengen.
Spezifikation
HDPE | |
Weiß | |
330 mm |
Steril | |
Einzeln verpackt | |
150 mm |