Learn More
Streptozotocin, ≥97 %, MP Biomedicals™
363.00 € - 1530.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 18883-66-4
Summenformel C8H15N3O7
Molekulargewicht (g/mol) 265.222
InChI-Schlüssel ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
Synonym STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
PubChem CID 45357367
IUPAC-Name 1-Methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
SMILES CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11437640
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0210055701
1 g
363.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11447640
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0210055705
5 g
1530.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
18883-66-4
265.222
STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
1-Methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
C8H15N3O7
ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
45357367
CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
Spezifikation
Streptozotocin
Fest
Weiß
C8H15N3O7
ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
1-Methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
45357367
Streptozotocin
18883-66-4
≥ 97 %
STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
265.222
265.2
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Streptozotocin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: streptozotocin