Learn More
Strontiumacetat-Hydrat, Puratronic™, 99.9965 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11352088
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 543-94-2 | C4H6O4Sr | 205.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-94-2
Summenformel C4H6O4Sr
Molekulargewicht (g/mol) 205.71
MDL-Nummer MFCD00036392
InChI-Schlüssel RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d
PubChem CID 10987
SMILES [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium acetate hydrate
Schmelzpunkt 150°C (in -0.5H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Sr(OOCCH3)2·xH2O
Beilstein 3692534
Merck Index 14,8836
IUPAC-Name Strontium; Diacetat
Formelmasse 205.71 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9965%
Güte Puratronic™
Empfindlichkeit Hygroskopisch