Learn More
Strontiumbromid-Hexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-53-9 | Br2H12O6Sr | 355.518 g/mol
58.53 € - 197.99 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-53-9 |
---|---|
Summenformel | Br2H12O6Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 355.518 |
MDL-Nummer | MFCD00150361 |
InChI-Schlüssel | FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide |
PubChem CID | 165644 |
IUPAC-Name | Strontium; Dibromid; Hexahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11495117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22553.22 |
100 g |
58.53 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11405127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22553.36 |
500 g |
197.99 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Strontium bromide hexahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenStrontiumbromid-Hexahydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (2850 g/l bei 20 °C).
Hinweise
m.p. 88 ° (Schnell erhitzt), 180 ° - 6H{2}O
Chemische Identifikatoren
7789-53-9 | |
355.518 | |
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L | |
165644 | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] |
Br2H12O6Sr | |
MFCD00150361 | |
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide | |
Strontium; Dibromid; Hexahydrat |
Spezifikation
Strontium bromide hexahydrate | |
Br2H12O6Sr | |
MFCD00150361 | |
unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromide | |
FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L | |
Strontium; Dibromid; Hexahydrat | |
165644 | |
99% | |
Hygroskopisch |
7789-53-9 | |
SrBr2·6H2O | |
14,8837 | |
Soluble in water (2850g/L at 20°C). | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2] | |
355.518 | |
355.53 (247.44 Anhydrous) | |
Geruchsneutral | |
2.386 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WK8225000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen