Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11358857
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)titan
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Titanium Oxide Substrate
Namenshinweis Polished One Side
Farbe Weiß
Physikalische Form Substrat
Menge 5 Ea.