Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblock-Kit
Verwandeln Sie Ihre vorhandene 6 x 6 in.-Heizplatte in einen Heizmantel
Marke: Cole-Parmer™ 10117-89
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Sicherste Methode zum Erhitzen von Rundkolben
- Flexibles modulares System für eine Vielzahl von Größen bis zu 500 ml
- Das flache Well-Design eignet sich perfekt für Mehrhalskolben
Spécification
Heizplatte oder Rühr-Heizplatte | |
3 | |
Basis mit 1 x 25 ml-, 1 x 50 ml- und 1 x 100 ml-Einsätzen |
Eloxiertes Aluminium | |
Heizblock-Kit | |
1 x 25 mL, 50 mL, 100 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu