Learn More
Cole-Parmer™ Röhrchenhalter
Zur Verwendung mit den Mikrotiterplattenschüttlern SSM5 und SSL5
173.00 € - 180.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchenhalter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stuart™ Mikrotiterplattenschüttler SSM5 und SSL5 |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12693335
|
Cole-Parmer™
51900-99 |
0,2-ml-Röhrchen |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12944025
|
Cole-Parmer™
51900-98 |
0,5-ml-Röhrchen |
180.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11496608
|
Cole-Parmer™
51900-97 |
Mikrozentrifugenröhrchen |
176.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zusätzliche Röhrchenhalter für 0.2 ml- und 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Es können zwei Röhrchenhalter gleichzeitig verwendet und mit der rutschfesten Matte sicher am Platz gehalten werden
- Zur Verwendung mit Mikrotiterplattenschüttlern, wenn Proben eine kontrollierte Temperatur und/oder Feuchtigkeit erfordern, ideal für den Einsatz in CO2 -Inkubatoren
Spezifikation
Röhrchenhalter | |
Stuart™ Mikrotiterplattenschüttler SSM5 und SSL5 | |
Je 1 |