Learn More
Succinat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 5.0, Thermo Scientific™
63.05 € - 96.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 150-90-3 |
---|---|
Summenformel | C4H4Na2O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 162.052 |
MDL-Nummer | MFCD00002789 |
InChI-Schlüssel | ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 9020 |
ChEBI | CHEBI:63675 |
IUPAC-Name | Dinatrium, Butandioat |
SMILES | C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15436019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63863.AK |
250 mL |
63.05 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15446019
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63863.AP |
500 mL |
96.50 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
150-90-3 | |
162.052 | |
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:63675 | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
C4H4Na2O4 | |
MFCD00002789 | |
9020 | |
Dinatrium, Butandioat |
Spezifikation
Succinate buffer soln. | |
Farblos | |
5.0 | |
C4H4Na2O4 | |
MFCD00002789 | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
162.052 | |
CHEBI:63675 |
150-90-3 | |
0.2 M | |
Flüssigkeit | |
Geruchsneutral | |
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium, Butandioat | |
9020 |
Sicherheit und Handhabung
H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern