Learn More
Bernsteinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11985031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
2,5kg
10kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic Acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 185,0°bis 190,0 °C
Siedepunkt 235,0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH2CH2CO2H
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) 99%
Menge 10kg
Flammpunkt 206°C
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Butanedioic acid