Learn More
Succinylsäure, freie Säure, ≥ 99 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15855338 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.088
MDL-Nummer MFCD0000278
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
Schmelzpunkt 186°bis 188 °C
Siedepunkt 235 °C
Strukturformel HOOCCH2CH2COOH
Beilstein 1754069
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1,56
Menge 1 kg
Flammpunkt > 110 °C
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Relative Dichte 1,56