Learn More
Saccharose, Kristalle, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Saccharose |
Verpackung | Poly-Flasche |
Menge | 2.5 kg |
Relative Dichte | 1 l = 1.59 kg |
Formelmasse | 342.3 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Physikalische Form | Kristalle |