Learn More
Saccharoseoctaacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sucrose octaacetate |
Schmelzpunkt | >78.0°C |
Farbe | Creme-Weiß bis Weiß |
Dichte | 1.2800g/mL |
Siedepunkt | 250.0°C (1.0 mmHg) |
Glührückstand | 0.1% max. |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sucrose octaacetate