Learn More
Sulfurstandard, 1000 mg/l in Wasser, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep PLS9-2X
Menge 500 mL
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11953723
  • 135.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
S1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7783-20-2, 7732-18-5
132.13
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:62946
H8N2O4S
MFCD00003391
6097028
N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Sulfur Standard
7783-20-2, 7732-18-5
1.0, 99.0
1.0, 99.0
MFCD00003391
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Certified Reference Material
Diazanium; Sulfat
132.13
500 mL
Assurance
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
H8N2O4S
AA, ICP
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
N.N.OS(O)(=O)=O
H2O
6097028
CHEBI:62946
Matrix    Konzentration     Kat.Nr.
H2O    100μ0 g/ml=10.000=PLS9-2Y, -2XPLS9-3Y, -3X