Learn More
Schwefelsäurelösung 2 M (4 N), Pure, Labor-Reagenz, Fisher Chemical
Catalog No. 11478962
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Gehäuse 10L
Verpackung:
Beutel in Karton
Plastikflasche aus HDPE
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
H2O4S, CAS-Nummer-7664-93-9, acide sulfurique, Batteriesäure, Vitriolbraunöl, Elektrolytsäure, Tauchsäure, Acidum sulfuricum, Schwefelsäure, Mattingsäure, Dihydrogensulfat, Vitriolöl, 1 l, 120 °C, CHEBI:26836, farblos, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure, 64589, 98,072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric Acid Solution
pH 1
Farbe Farblos
Siedepunkt 120 °C
Verpackung Beutel in Karton
Menge Gehäuse 10L
Physikalische Form Flüssig