Learn More
ANSELL™ Supported Natural Rubber AlphaTec™ Gloves
Nylon liner with high dexterity and flexibility. Offers heat, chemical and mechanical protection.
114.00 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmitteltyp: Gummi∣Kategorie III∣REACH-konform |
Chlorinated | No |
Anwendungen | Industriell |
Farbe | Blue |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17943542
|
ANSELL™
62201110 |
11 |
114.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17953552
|
ANSELL™
62201100 |
10 |
114.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17983542
|
ANSELL™
62201080 |
8 |
114.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17963552
|
ANSELL™
62201070 |
7 |
114.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Seamless liner for greater comfort
- High flexibility and excellent levels of dexterity
- Very good abrasion and tear resistance
- Allows for contact with food and hot materials up to 100°C
- AQL 1.5
Spezifikation
ANSI 3 | |
No | |
Blue | |
Latex | |
3131A | |
Typ A | |
Bakterien, nur Pilze | |
Glatte Oberfläche | |
Lined | |
300 mm |
CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmitteltyp: Gummi∣Kategorie III∣REACH-konform | |
Industriell | |
Nein | |
Chemical-resistant Gloves | |
No | |
AKLMPT | |
Ausgezackt | |
Nylon | |
11,8 in. |