Learn More
SVL™ Adapter mit Konus/Schraubgewinde
Ermöglicht die Verbindung zwischen SVL™ und Quickfit™ Glaswaren.
Marke:  SVL 670-83
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15597740
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verfügt über ein SVL™ Schraubgewinde und eine Quickfit™ Buchse aus Mattglas
  • Gewinde ist geeignet für SVL™ Schraubverschlüsse und -kupplungen. Konus passt in Quickfit™ Buchsen
  • Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SVL™-Schraubgewinde und geschliffener Quickfit™ Glaskonus
85 mm
29/32