Learn More
Advantage-Lab™ Ausschwingrotor für AL 06-02-230 Zentrifuge
Entspricht den Anforderungen an die Zentrifugation mit einem kundenspezifischen Zentrifugenrotor für die AL06-02-230 Zentrifuge. Advantage-Lab™ Ausschwingrotor für die Zentrifuge AL06-02-230 ist in einer Vielzahl von Konstruktionskonfigurationen erhältlich.
Marke:  Advantage-Lab™ AL06-02-420
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10745574
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausschwingkonstruktion.
  • Wird in einer Vielzahl von Designkonfigurationen geliefert.
  • Passt in die AL06-02-230 Zentrifuge.
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor
1.424 × g
Zentrifuge AL06-02-230
2 Mikrotiterplatten
3.500 U/min
2
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.