Learn More
Buerkle™ T-Verbindungsstück mit Innengewinde
Aus Polypropylen.
Marke:  Buerkle™ 8525-0100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10692862
  • 9.90 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel
Polypropylen
28.5 mm
Autoklavierbar
1 in.
T-Stück Innengewinde