Learn More
TAF15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | TAF15 |
---|---|
Konzentration | 0.43 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16882735
|
Proteintech
24235-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16872735
|
Proteintech
24235-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the TET family of RNA-binding proteins. The encoded protein plays a role in RNA polymerase II gene transcription as a component of a distinct subset of multi-subunit transcription initiation factor TFIID complexes. Translocations involving this gene play a role in acute leukemia and extraskeletal myxoid chondrosarcoma, and mutations in this gene may play a role in amyotrophic lateral sclerosis. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.Spezifikation
TAF15 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q92804 | |
8148 | |
TAF15 Fusion Protein Ag20828 | |
Primary | |
-20°C | |
TAF15 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hTAFII68, RBP56, RNA binding protein 56, TAF(II)68, TAF15, TAF2N, TAFII68 | |
TAF15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |