Learn More
Tantaldraht, 0.025 mm (0.001 in.) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11398608
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Form: Ca. 0.0082 g/m; Härte: wie gezogen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Hard
Aussehen Gray to silver wire
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 5 m
Geruch Odorless
Form Draht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser