Learn More
Micronova™ Tape general purpose vinyl white 19mm x 33m
Industrial grade vinyl tape for cleanroom support areas, maintenance and clean build projects where ultra-clean tape is not required. Available in various colours and transparent.
Marke:  Micronova™ EGVFP-34WH
Artikelnummer. 13138645
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Vinyl tape
  • For light industrial use where ultra-clean tape is not required
  • Acrylic adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Good clean-peel properties
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Complies with Federal Sepcification PPP-T-66E and CID A-A 168gA
  • Various widths and lengths available
Spezifikation
Spezifikation
White
For general purpose use
33 m
Vinyl
33 m x 19 mm
19 mm