Learn More
TCR Beta Armenian Hamster anti-Mouse, APC, Clone: H57-597, Proteintech
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech APC-65106-100UG
Code produit. 16800496
  • 108.00€ / 100µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The TCR Beta antibody from Proteintech is a armenian hamster monoclonal antibody generated with affinity purified tcr from mouse do-11.10 cells of mouse TCR Beta. This antibody recognizes mouse antigen. The TCR Beta antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Spécification
Spécification
TCR Beta
Monoclonal
0.2 mg/mL
Armenian Hamster
Primary
Mouse
Flow Cytometry
H57-597
APC
100 μg
21577
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis