Learn More
TEA, 0.2 M Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™
Chemische Identifikatoren
CAS 102-71-6
Summenformel C6H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00002855
InChI-Schlüssel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Triethanolamine buffer solution
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
102-71-6
149.19
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
7618
2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
C6H15NO3
MFCD00002855
Triethanolamine buffer solution
CHEBI:28621
C(CO)N(CCO)CCO
Spezifikation
TEA buffer soln.
0,2 mmol Pufferlösung
Flüssig
Odorless
Triethanolamine buffer solution
C(CO)N(CCO)CCO
149.19
CHEBI:28621
102-71-6
7.5
C6H15NO3
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
7618
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen