Learn More
Techne™ Thermocycler-Basisblock
Click to view available options
Fassungsvermögen:96 x 0.2mL
Spezifikation
Spezifikation
Aufnahmevermögen | 0,2ml-Röhrchen |
No. of Places | 96 |
Temperaturbereich (metrisch) | 10°bis 100 °C |
Typ | Block |
Probenvolumen (metrisch) | 0,2 ml |
Gewährleistung | 4 Jahre |
Abmessungen (L x B x H) | 420 x 240 x 240 mm |
Länge (metrisch) | 420 mm |
Breite (metrisch) | 240 mm |
Höhe (metrisch) | 240 mm |