Learn More
Tellur für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical B 159 500
Menge | 500 ml |
---|---|
Verpackung | Flasche |
Chemische Identifikatoren
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
Salpetersäure |
Spezifikation
Tellur | |
7697-37-2 | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement | |
Salpetersäure | |
63.01 | |
500 ml |
Flasche | |
Flüssig | |
1 g/l ±0.002 g/l | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
O[N+]([O-])=O | |
20 % HCl | |
944 | |
CHEBI:48107 |
Sicherheit und Handhabung
- Single-element Standard Solution for AAS. Tellurium (Te) 1000mg/l in HCl 20%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.