Learn More
tert-Butyl-4-[2-(hydroxymethyl)-phenyl]-tetrahydro-1(2H)-pyrazincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. p-4813673
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 179250-28-3
Summenformel C16H24N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 292.379
InChI-Schlüssel MQZUQGHXDLMAKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-n-boc-piperazinyl benzyl alcohol, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-hydroxymethyl phenyl piperazine-1-carboxylate, pubchem11335, 1-boc-4-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-boc-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 1-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine-4-carboxylic, 1-t-butoxycarbonyl-4-2-hydroxymethyl-phenyl-piperazine, 4-2-hydroxymethylphenyl piperazine-1-carboxylic acid t-butyl ester
PubChem CID 7127802
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-[2-(Hydroxymethyl)Phenyl]Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 292.38