Learn More
tert-Butylalkohol, BAKER ANALYZED™ ACS Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Polyflasche aus HDPE mit Druckboden
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert.-Butylalkohol |
Flammpunkt | 11.00 °C |
Verpackung | Polyflasche aus HDPE mit Druckboden |
Menge | 500 ml |
Relative Dichte | 1 l = 0.78 kg |
Formelmasse | 74.12 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2