Learn More
tert-Butylmethylether, puriss p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell Riedel-de Hëan™
Catalog No. p-7120862
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Liter
2.50 Liter
Chemical Identifiers
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material tert.-Butylmethylether
Schmelzpunkt -109 °C
Dichte 0.74 g/ml bei 25 °C, 0.736 bis 0.744 g/ml bei 20 °C
Siedepunkt 55.3 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.151
Flammpunkt −33 °C (−27.4 °F)
Zündpunkt 705 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.376
Strukturformel (CH3)3COCH3
UN-Nummer UN2398
Beilstein 1730942
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl methyl ether
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.