Learn More
tert-Butylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7080580
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
CAS: 7065-46-5 | C6H11ClO | 134.603 g/mol
tert-Butylacetyl chloride is used an acyl chloride compound for proteomics research. It is also used as intermediate for important acylation reagents agrochemical and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butylacetylchlorid wird als Acylchlorid-Verbindung für die Proteomikforschung verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für wichtige Acylierungsreagenzien agrochemisch und pharmazeutisch verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von starken Oxidationsmitteln aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7065-46-5
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.603
MDL-Nummer MFCD00000737
InChI-Schlüssel BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethylbutyryl chloride, tert-butylacetyl chloride, t-butylacetyl chloride, butanoyl chloride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl butyryl chloride, tert-butyl acetyl chloride, neohexanoyl chloride, t-butylacetylchloride, tertbutylacetylchloride, pubchem2093
PubChem CID 81514
IUPAC-Name 3,3-Dimethylpropanoylchlorid
SMILES CC(C)(C)CC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylacetyl chloride
Siedepunkt 128°C to 130°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Geruch Acrid
Menge 5 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1740421
Formelmasse 134.61
Reinheit (%) ≥98%