Learn More
Tert-Butyldiphenylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Butyldiphenylchlorosilane acts as a silylating reagent used to protect alcohols and in the preparation of silyl ethers. It plays a major role as a raw material and a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used for the synthesis of interphenylene phenyloxazoles which can be used for the treatment of circulatory disorders, angina and stroke.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tert-Butyldiphenylchlorosilan dient als Silylierungsreagenz zum Schutz von Alkoholen und zur Herstellung von Silylethern. Es spielt eine große Rolle als Rohstoff und Vorstufe in der organischen Synthese und für Pharmazeutika. Es wird auch für die Synthese von interphenylenen Phenyloxazolen verwendet, die zur Behandlung von Kreislaufstörungen, Angina und Schlaganfall eingesetzt werden können.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform und Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Wasser und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 90°C to 92°C (0.01mmHg) |
Chemischer Name oder Material | tert-Butyldiphenylchlorosilane |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2987 |
Beilstein | 644023 |
Flammpunkt | 112°C (233°F) |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water. |
Formelmasse | 274.87 |
Reinheit (%) | 97% |
Brechungsindex | 1.568 |