Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell
OHAUS™ Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke: OHAUS™ 30400118
188.21 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
4 x 6 | |
Blue | |
PVC-beschichteter Stahl | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
22 bis 25 mm | |
12,70 cm | |
17,80 cm | |
10,200 cm | |
5,00 in. | |
25 mm |
Teströhrchen-Gestell, 22 – 25 mm Durchmesser | |
Autoclavable | |
Röhrchen (22 bis 25 mm) | |
24 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
12.7 x 1.8 x 10.2 cm | |
5,00 in. | |
7,00 in. | |
4,00 in. | |
12,70 cm |