Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell
OHAUS™ Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke: OHAUS™ 30400109
334.02 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
Schwenkbares Teströhrchengestell | |
3 x 7 | |
Blue | |
Edelstahl | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
Schwenkbar | |
12.7 x 27.7 x 12.7 cm | |
5,00 in. | |
10,90 in. | |
5,00 in. | |
12,70 cm |
Teströhrchen-Gestell, 30 mm, schwenkbar | |
Autoclavable | |
Röhrchen (30 mm) | |
21 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
30 mm | |
12,70 cm | |
27,70 cm | |
12,700 cm | |
5,00 in. | |
30 mm |