Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell
OHAUS™ Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke: OHAUS™ 30400119
194.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
5 x 7 | |
Blue | |
PVC-beschichteter Stahl | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
15 ml | |
12,70 cm | |
17,80 cm | |
10,200 cm | |
5,00 in. |
Teströhrchen-Gestell für 15 ml-Röhrchen | |
Autoclavable | |
Röhrchen (15 ml) | |
35 | |
1 | |
Non-sterile | |
12.7 x 17.8 x 10.2 cm | |
5,00 in. | |
7,00 in. | |
4,00 in. | |
12,70 cm |