Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell
OHAUS™ Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke: OHAUS™ 30400110
376.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
4 x 12 | |
Blue | |
PVC-beschichteter Stahl | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
Fest installiert | |
9.5 x 42 x 10.2 cm | |
3,75 in. | |
16,50 in. | |
4,00 in. | |
9,50 cm |
Teströhrchen-Gestell 10 – 14 mm stationär | |
Autoclavable | |
Röhrchen (10 bis 14 mm) | |
48 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
10 bis 14 mm | |
9,50 cm | |
42,00 cm | |
10,200 cm | |
3,75 in. | |
14 mm |