Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell
OHAUS™ Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke: OHAUS™ 30400113
390.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gefertigt aus Edelstahl
- Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
3 x 6 | |
Blue | |
PVC-beschichteter Stahl | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
Fest installiert | |
9.5 x 42 x 10.2 cm | |
3,75 in. | |
16,50 in. | |
4,00 in. | |
9,50 cm |
Teströhrchen-Gestell 50 ml-Röhrchen stationär | |
Autoclavable | |
Röhrchen (5 ml) | |
17 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
50 ml | |
9,50 cm | |
42,00 cm | |
10,200 cm | |
3,75 in. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto