Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell
OHAUS™ Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke:  OHAUS™ 30400106
334.02 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15782519
  • 343.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwenkbares Teströhrchengestell
5 x 12
Blue
Edelstahl
Rectangular
Yes, When Empty
Schwenkbar
12.7 x 27.7 x 10.9 cm
5,00 in.
10,90 in.
5,00 in.
12,70 cm
Teströhrchen-Gestell, 16 mm, schwenkbar
Autoclavable
Röhrchen (16 mm)
60
3 Tiers
Non-sterile
16 mm
12,70 cm
27,70 cm
12,700 cm
5,00 in.
16 mm