Learn More
OHAUS™ Reagenzglasgestell
OHAUS™ Teströhrchengestell für sicheren Halt der Röhrchen.
Marke:  OHAUS™ 30400117
188.21 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15792529
  • 199.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Röhrchen verschiedener Größen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
5 x 7
Blue
PVC-beschichteter Stahl
Rectangular
Yes, When Empty
18 bis 20 mm
12,70 cm
17,80 cm
10,200 cm
5,00 in.
20 mm
Teströhrchen-Gestell, 18 – 20 mm Durchmesser
Autoclavable
Röhrchen (18 bis 20 mm)
35
1
Non-sterile
12.7 x 17.8 x 10.2 cm
5,00 in.
7,00 in.
4,00 in.
12,70 cm