Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit Normschliff und konischem Boden
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05705016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit konischem Boden
- Mit Hülse NS 14/23
- Ohne Stopfen erhältlich
- Mit Stopfen aus Polyethylen oder sechseckigem Hohlglasstopfen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Polyethylene | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Not Included |
120 mm | |
17 mm | |
Conical |