Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reagenzgläser mit Normschliff, ohne Graduierung
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05700242
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit rundem Boden
- Mit NS-Hülse
- Ohne Stopfen erhältlich
- Mit Stopfen aus Polyethylen oder sechseckigem Hohlglasstopfen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Sechseckiger Glasstopfen | |
Borosilikatglas (3.3) | |
200 mm | |
28 mm |