Learn More
Tetrakis-(trimethylsilyl)-silan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11400107
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 4098-98-0 | C12H36Si5 | 320.85 g/mol
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Ausgangsmaterial für die Synthese von Tris(trimethylsilyl)silyl-Lithium mit Methyllithium und bei der Herstellung von Lithium-bis[(TMS)3silyl]cuprat verwendet.
Hinweise
Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4098-98-0
Summenformel C12H36Si5
Molekulargewicht (g/mol) 320.85
MDL-Nummer MFCD00054859
InChI-Schlüssel BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
PubChem CID 138115
IUPAC-Name Tetrakis-(trimethylsilyl)-silan
SMILES C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Schmelzpunkt 266°C to 268°C (sublimation)
Menge 5 g
Formelmasse 320.85
Reinheit (%) 98%