Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7045164
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate is used in analytical chemistry as an ion pairing agent and a polarographic reagent. It finds application in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS), capillary isotachophoresis and capillary zone electrophoresis and liquid chromatography. Furthermore, it is utilized in the preparation of iron oxide nanoparticles which are useful as magnetic resonance imaging contrast agents and tetramethylammonium dithiocarboxylates. It acts as a developer or an etchant in semiconductor and photoelectric industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethylammoniumhydroxid Pentahydrat wird in der analytischen Chemie als Ionenpaar-Mittel und als polarographisches Reagenz verwendet. Es findet Anwendung in der Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS), der Kapillarisotachophorese und der Kapillarzonenelektrophorese und Flüssigkeitschromatographie. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Eisenoxid-Nanopartikeln verwendet, die als Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie und Tetramethylammoniumdithiocarboxylate nützlich sind. Sie fungiert als Entwickler oder als Ätzmittel in der Halbleiter- und photoelektrischen Industrie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10424-65-4
Summenformel C4H23NO6
Molekulargewicht (g/mol) 181.23
MDL-Nummer MFCD00149566
InChI-Schlüssel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
IUPAC-Name Tetramethylazanium;hydroxid;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Schmelzpunkt 66°C to 67°C
Strukturformel (CH3)4NOH·5H2O
Menge 25 g
UN-Nummer UN3423
Beilstein 3714235
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,9224
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 181.23 (91.15 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%